Stampa…
6-Oxaspiro[4.5]decan-9-one
Fornitore: Apollo Scientific
OR304430-1G OR304430-5G
APOSOR304430-1GEA 678 EUR
APOSOR304430-1G APOSOR304430-5G
6-Oxaspiro[4.5]decan-9-one
6-Oxaspiro[4.5]decan-9-one
Formula: C₉H₁₄O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19651152
CAS Number: 855398-57-1