Stampa…
2-Thiaspiro[3.3]heptan-6-amine
Fornitore: Apollo Scientific
OR304427-100MG OR304427-250MG OR304427-500MG
APOSOR304427-100MGEA 603 EUR
APOSOR304427-100MG APOSOR304427-250MG APOSOR304427-500MG
2-Thiaspiro[3.3]heptan-6-amine
2-Thiaspiro[3.3]heptan-6-amine
Formula: C₆H₁₁NS
Peso molecolare: 129,223 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22566239
CAS Number: 1363381-30-9