Stampa…
2-Azaspiro[4.5]decane hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
OR304424-1G OR304424-5G
APOSOR304424-1GEA 746 EUR
APOSOR304424-1G APOSOR304424-5G
2-Azaspiro[4.5]decane hydrochloride
2-Azaspiro[4.5]decane hydrochloride
Formula: C₉H₁₇N·ClH
Peso molecolare: 175,699 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05861558
CAS Number: 36392-74-2