Stampa…
2-Thia-6-azaspiro[3.3]heptane
Fornitore: Apollo Scientific
OR304423-1G OR304423-250MG OR304423-500MG
APOSOR304423-1GEA 1560 EUR
APOSOR304423-1G APOSOR304423-250MG APOSOR304423-500MG
2-Thia-6-azaspiro[3.3]heptane
2-Thia-6-azaspiro[3.3]heptane
Formula: C₅H₉NS
Peso molecolare: 115,197 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD17017542
CAS Number: 920491-09-4