Stampa…
Spiro[3.3]heptan-2-ol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR304421-1G OR304421-500MG
APOSOR304421-1GEA 1270 EUR
APOSOR304421-1G APOSOR304421-500MG
Spiro[3.3]heptan-2-ol
Spiro[3.3]heptan-2-ol
Formula: C₇H₁₂O
Peso molecolare: 112,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD23884142
CAS Number: 1502422-51-6