Stampa…
(6S)-5-Azaspiro[2.4]heptane-6-carboxylic acid hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
OR304412-250MG OR304412-500MG
APOSOR304412-250MGEA 792 EUR
APOSOR304412-250MG APOSOR304412-500MG
(6S)-5-Azaspiro[2.4]heptane-6-carboxylic acid hydrochloride
(6S)-5-Azaspiro[2.4]heptane-6-carboxylic acid hydrochloride
Formula: C₇H₁₁NO₂·ClH
Peso molecolare: 177,629 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD29918531
CAS Number: 2200278-74-4