Stampa…
Spiro[3.5]nonan-2-one
Fornitore: Apollo Scientific
OR304405-1G OR304405-5G
APOSOR304405-1GEA 701 EUR
APOSOR304405-1G APOSOR304405-5G
Spiro[3.5]nonan-2-one
Spiro[3.5]nonan-2-one
Formula: C₉H₁₄O
Peso molecolare: 138,207 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20483741
CAS Number: 29800-56-4