Stampa…
2,6-Diazaspiro[3.5]nonan-1-one
Fornitore: Apollo Scientific
OR304404-250MG OR304404-500MG
APOSOR304404-250MGEA 706 EUR
APOSOR304404-250MG APOSOR304404-500MG
2,6-Diazaspiro[3.5]nonan-1-one
2,6-Diazaspiro[3.5]nonan-1-one
Formula: C₇H₁₂N₂O
Peso molecolare: 140,183 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD23378266
CAS Number: 1422062-20-1