3-Methyl-3,9-diazaspiro[5.5]undecane dihydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
OR304398-1G
OR304398-5G
APOSOR304398-1GEA
701
EUR
APOSOR304398-1G
APOSOR304398-5G
3-Methyl-3,9-diazaspiro[5.5]undecane dihydrochloride
3-Methyl-3,9-diazaspiro[5.5]undecane dihydrochloride
Formula:
C₁₀H₂₀N₂·2ClH Peso molecolare: 241,201 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD13185054 CAS Number: 13323-42-7 |