Stampa…
2,5-Diazaspiro[3.4]octan-6-one hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
OR304396-1G OR304396-250MG OR304396-500MG
APOSOR304396-1GEA 1850 EUR
APOSOR304396-1G APOSOR304396-250MG APOSOR304396-500MG
2,5-Diazaspiro[3.4]octan-6-one hydrochloride
2,5-Diazaspiro[3.4]octan-6-one hydrochloride
Formula: C₆H₁₀N₂O·ClH
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28155140
CAS Number: 1630906-86-3