Stampa…
5-Methylpyridazine-4-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
OR304393-1G OR304393-250MG OR304393-500MG
APOSOR304393-1GEA 1270 EUR
APOSOR304393-1G APOSOR304393-250MG APOSOR304393-500MG
5-Methylpyridazine-4-carbonitrile
5-Methylpyridazine-4-carbonitrile
Formula: C₆H₅N₃
Peso molecolare: 119,124 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD30471638
CAS Number: 2007921-31-3