Stampa…
(5-Methylpyridazin-3-yl)methanol
Fornitore: Apollo Scientific
OR304392-1G OR304392-250MG OR304392-500MG
APOSOR304392-1GEA 991 EUR
APOSOR304392-1G APOSOR304392-250MG APOSOR304392-500MG
(5-Methylpyridazin-3-yl)methanol
(5-Methylpyridazin-3-yl)methanol
Formula: C₆H₈N₂O
Peso molecolare: 124,141 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD29037453
CAS Number: 1788044-13-2