Stampa…
5-Chloropyridazin-3-amine
Fornitore: Apollo Scientific
OR304389-1G OR304389-250MG OR304389-500MG
APOSOR304389-1GEA 1710 EUR
APOSOR304389-1G APOSOR304389-250MG APOSOR304389-500MG
5-Chloropyridazin-3-amine
5-Chloropyridazin-3-amine
Formula: C₄H₄ClN₃
Peso molecolare: 129,548 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD19214495
CAS Number: 1314978-36-3