Stampa…
(5-Methylpyridazin-3-yl)methanamine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
OR304388-100MG OR304388-250MG
APOSOR304388-100MGEA 568 EUR
APOSOR304388-100MG APOSOR304388-250MG
(5-Methylpyridazin-3-yl)methanamine hydrochloride
(5-Methylpyridazin-3-yl)methanamine hydrochloride
Formula: C₆H₉N₃·ClH
Peso molecolare: 159,617 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD29037452
CAS Number: 1788054-82-9