Stampa…
1-(Prop-2-en-1-yl)cyclobutane-1-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR304382-1G OR304382-5G
APOSOR304382-1GEA 589 EUR
APOSOR304382-1G APOSOR304382-5G
1-(Prop-2-en-1-yl)cyclobutane-1-carboxylic acid
1-(Prop-2-en-1-yl)cyclobutane-1-carboxylic acid
Formula: C₈H₁₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19229282
CAS Number: 1193397-42-0