Stampa…
N-(3-Aminocyclobutyl)acetamide hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
OR304378-1G OR304378-500MG
APOSOR304378-1GEA 1040 EUR
APOSOR304378-1G APOSOR304378-500MG
N-(3-Aminocyclobutyl)acetamide hydrochloride
N-(3-Aminocyclobutyl)acetamide hydrochloride
Formula: C₆H₁₂N₂O·ClH
Peso molecolare: 164,633 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD29059329
CAS Number: 1860028-37-0