Stampa…
3-Methylcyclobutan-1-one
Fornitore: Apollo Scientific
OR304365-1G OR304365-250MG OR304365-500MG
APOSOR304365-1GEA 1560 EUR
APOSOR304365-1G APOSOR304365-250MG APOSOR304365-500MG
3-Methylcyclobutan-1-one
3-Methylcyclobutan-1-one
Formula: C₅H₈O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD17215903
CAS Number: 1192-08-1