trans-3-(Benzyloxy)cyclobutanol
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
trans-3-(Benzyloxy)cyclobutan-1-ol
OR304363-1G
OR304363-250MG
OR304363-500MG
APOSOR304363-1GEA
1570
EUR
APOSOR304363-1G
APOSOR304363-250MG
APOSOR304363-500MG
trans-3-(Benzyloxy)cyclobutanol
trans-3-(Benzyloxy)cyclobutanol
Formula:
C₁₁H₁₄O₂ Peso molecolare: 178,228 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD22397416 CAS Number: 1383813-54-4 |