1-(3-Hydroxypropyl)cyclobutan-1-ol
Fornitore: Apollo Scientific
OR304362-1G
OR304362-5G
APOSOR304362-1GEA
700
EUR
APOSOR304362-1G
APOSOR304362-5G
1-(3-Hydroxypropyl)cyclobutan-1-ol
1-(3-Hydroxypropyl)cyclobutan-1-ol
Formula:
C₇H₁₄O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD28098637 CAS Number: 1584139-24-1 |