Stampa…
1-Methyl-3-oxocyclobutane-1-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Methyl-3-oxocyclobutanecarbonitrile
OR304361-100MG OR304361-1G
APOSOR304361-100MGEA 299 EUR
APOSOR304361-100MG APOSOR304361-1G
1-Methyl-3-oxocyclobutane-1-carbonitrile
1-Methyl-3-oxocyclobutane-1-carbonitrile
Formula: C₆H₇NO
Peso molecolare: 109,126 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22628145
CAS Number: 32082-17-0