3-(Dimethylamino)cyclobutan-1-ol
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR304360-1G
OR304360-250MG
APOSOR304360-1GEA
1560
EUR
APOSOR304360-1G
APOSOR304360-250MG
3-(Dimethylamino)cyclobutan-1-ol
3-(Dimethylamino)cyclobutan-1-ol
Formula:
C₆H₁₃NO Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD24530651 CAS Number: 18126-77-7 |