Stampa…
2-Bromo-1-cyclobutylethanone
Fornitore: Apollo Scientific
OR304358-10G OR304358-1G OR304358-5G
APOSOR304358-10GEA 1710 EUR
APOSOR304358-10G APOSOR304358-1G APOSOR304358-5G
2-Bromo-1-cyclobutylethanone
2-Bromo-1-cyclobutylethanone
Formula: C₆H₉BrO
Peso molecolare: 177,039 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11847541
CAS Number: 128312-69-6