Stampa…
cis-3-(Methoxymethyl)cyclobutan-1-amine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
OR304352-1G OR304352-5G
APOSOR304352-1GEA 590 EUR
APOSOR304352-1G APOSOR304352-5G
cis-3-(Methoxymethyl)cyclobutan-1-amine hydrochloride
cis-3-(Methoxymethyl)cyclobutan-1-amine hydrochloride
Formula: C₆H₁₃NO·ClH
Peso molecolare: 151,634 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD29918566
CAS Number: 1068160-25-7