Stampa…
cis-3-Amino-2,2-dimethylcyclobutanol hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
OR304340-1G OR304340-250MG OR304340-500MG
APOSOR304340-1GEA 1900 EUR
APOSOR304340-1G APOSOR304340-250MG APOSOR304340-500MG
cis-3-Amino-2,2-dimethylcyclobutanol hydrochloride
cis-3-Amino-2,2-dimethylcyclobutanol hydrochloride
Formula: C₆H₁₃NO·ClH
Peso molecolare: 151,634 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD27956964
CAS Number: 1434141-93-1