5-Iodo-2-methyl-1,3-benzothiazole
Fornitore: Apollo Scientific
OR304339-1G
OR304339-5G
APOSOR304339-1GEA
521
EUR
APOSOR304339-1G
APOSOR304339-5G
5-Iodo-2-methyl-1,3-benzothiazole
5-Iodo-2-methyl-1,3-benzothiazole
Formula:
C₈H₆INS Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00643249 CAS Number: 90414-61-2 |