Stampa…
2-Chloro-1-(3-hydroxyazetidin-1-yl)ethan-1-one
Fornitore: Apollo Scientific
OR304336-1G OR304336-5G
APOSOR304336-1GEA 299 EUR
APOSOR304336-1G APOSOR304336-5G
2-Chloro-1-(3-hydroxyazetidin-1-yl)ethan-1-one
2-Chloro-1-(3-hydroxyazetidin-1-yl)ethan-1-one
Formula: C₅H₈ClNO₂
Peso molecolare: 149,576 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD29988233
CAS Number: 1628263-61-5