Stampa…
3-(Propan-2-yl)azetidin-3-ol hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
OR304332-1G OR304332-5G
APOSOR304332-1GEA 812 EUR
APOSOR304332-1G APOSOR304332-5G
3-(Propan-2-yl)azetidin-3-ol hydrochloride
3-(Propan-2-yl)azetidin-3-ol hydrochloride
Formula: C₆H₁₃NO·ClH
Peso molecolare: 151,634 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD27959490
CAS Number: 848192-94-9