Stampa…
N-(3-Acetylphenyl)-N-methylacetamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR30433-1G OR30433-500MG
APOSOR30433-1GEA 35 EUR
APOSOR30433-1G APOSOR30433-500MG
N-(3-Acetylphenyl)-N-methylacetamide 98%
N-(3-Acetylphenyl)-N-methylacetamide
Formula: C₁₁H₁₃NO₂
Peso molecolare: 191,226 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08445602
CAS Number: 325715-13-7
EINECS: 608-756-9