Stampa…
(2S)-1,3-Dimethylazetidine-2-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR304328-1G OR304328-250MG OR304328-500MG
APOSOR304328-1GEA 1780 EUR
APOSOR304328-1G APOSOR304328-250MG APOSOR304328-500MG
(2S)-1,3-Dimethylazetidine-2-carboxylic acid
(2S)-1,3-Dimethylazetidine-2-carboxylic acid
Formula: C₆H₁₁NO₂
Peso molecolare: 129,157 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD30146476
CAS Number: 1860067-54-4