1-Aminoazetidin-3-ol dihydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
OR304325-1G
OR304325-5G
APOSOR304325-1GEA
590
EUR
APOSOR304325-1G
APOSOR304325-5G
1-Aminoazetidin-3-ol dihydrochloride
1-Aminoazetidin-3-ol dihydrochloride
Formula:
C₃H₈N₂O·2ClH Peso molecolare: 161,03 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD30471612 CAS Number: 2007919-87-9 |