Stampa…
1-(Azetidin-3-yl)ethan-1-ol hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
OR304324-1G OR304324-250MG OR304324-500MG
APOSOR304324-1GEA 1040 EUR
APOSOR304324-1G APOSOR304324-250MG APOSOR304324-500MG
1-(Azetidin-3-yl)ethan-1-ol hydrochloride
1-(Azetidin-3-yl)ethan-1-ol hydrochloride
Formula: C₅H₁₁NO·ClH
Peso molecolare: 137,608 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD29918536
CAS Number: 2068152-34-9