Stampa…
(1-Methylazetidin-3-yl)methanol
Fornitore: Apollo Scientific
OR304317-1G OR304317-5G
APOSOR304317-1GEA 155 EUR
APOSOR304317-1G APOSOR304317-5G
(1-Methylazetidin-3-yl)methanol
(1-Methylazetidin-3-yl)methanol
Formula: C₅H₁₁NO
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD21661367
CAS Number: 1499172-23-4
UN: 1993
ADR: 3,II