Stampa…
1-Methylazetidin-3-one hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
OR304316-1G OR304316-5G
APOSOR304316-1GEA 701 EUR
APOSOR304316-1G APOSOR304316-5G
1-Methylazetidin-3-one hydrochloride
1-Methylazetidin-3-one hydrochloride
Formula: C₄H₇NO·ClH
Peso molecolare: 121,565 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD29060167
CAS Number: 1818847-43-6