Stampa…
2-{[(4-Methoxyphenyl)methyl]amino}-2-methylpropanenitrile
Fornitore: Apollo Scientific
OR303999-1G OR303999-500MG
APOSOR303999-1GEA 336 EUR
APOSOR303999-1G APOSOR303999-500MG
2-{[(4-Methoxyphenyl)methyl]amino}-2-methylpropanenitrile
2-{[(4-Methoxyphenyl)methyl]amino}-2-methylpropanenitrile
Formula: C₁₂H₁₆N₂O
Punto di fusione: 67…70 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10014481
CAS Number: 68220-83-7