Stampa…
2-Chloro-5-nitroisonicotinic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR303997-1G OR303997-5G
APOSOR303997-1GEA 21.9 EUR
APOSOR303997-1G APOSOR303997-5G
2-Chloro-5-nitroisonicotinic acid 97%
2-Chloro-5-nitroisonicotinic acid
Formula: C₆H₃ClN₂O₄
Punto di fusione: 178…180 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD14584664
CAS Number: 907545-47-5