Stampa…
5-Ethyl-2-methylpiperidine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR30399-1G OR30399-5G
APOSOR30399-1GEA 125 EUR
APOSOR30399-1G APOSOR30399-5G
5-Ethyl-2-methylpiperidine
5-Ethyl-2-methylpiperidine
Formula: C₈H₁₇N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00023134
CAS Number: 104-89-2