Stampa…
Imidazo[1,2-a]pyridine-7-carbonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR303944-1G OR303944-250MG OR303944-5G
APOSOR303944-1GEA 242 EUR
APOSOR303944-1G APOSOR303944-250MG APOSOR303944-5G
Imidazo[1,2-a]pyridine-7-carbonitrile 98%
Imidazo[1,2-a]pyridine-7-carbonitrile
Formula: C₈H₅N₃
Peso molecolare: 143,145 g/mol
Punto di fusione: 133…134 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09994633
CAS Number: 952566-04-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III