Stampa…
tert-Butyl 4-[(2-chloro-5-nitrophenyl)carbonyl]piperazine-1-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
OR303933-1G OR303933-500MG OR303933-5G
APOSOR303933-1GEA 270 EUR
APOSOR303933-1G APOSOR303933-500MG APOSOR303933-5G
tert-Butyl 4-[(2-chloro-5-nitrophenyl)carbonyl]piperazine-1-carboxylate
tert-Butyl 4-[(2-chloro-5-nitrophenyl)carbonyl]piperazine-1-carboxylate
Formula: C₁₆H₂₀ClN₃O₅
Peso molecolare: 369.8 g/mol
Punto di fusione: 175…176 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22375448
CAS Number: 1383468-72-1