Stampa…
Ethyl 7-amino-2-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
OR303911-1G OR303911-500MG OR303911-5G
APOSOR303911-1GEA 139 EUR
APOSOR303911-1G APOSOR303911-500MG APOSOR303911-5G
Ethyl 7-amino-2-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylate
Ethyl 7-amino-2-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylate
Formula: C₁₀H₁₂N₄O₂
Peso molecolare: 220,228 g/mol
Punto di fusione: 192…194 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03069208
CAS Number: 2627-58-9