Stampa…
3,4-Dinitrobenzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR303581-1G OR303581-500MG
APOSOR303581-1GEA 336 EUR
APOSOR303581-1G APOSOR303581-500MG
3,4-Dinitrobenzaldehyde
3,4-Dinitrobenzaldehyde
Formula: C₇H₄N₂O₅
Punto di fusione: 83…85 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00845054
CAS Number: 35998-98-2