Stampa…
4-(1-Hydroxyethyl)benzeneboronic acid, pinacol ester 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR303570-1G OR303570-500MG
APOSOR303570-1GEA 130 EUR
APOSOR303570-1G APOSOR303570-500MG
4-(1-Hydroxyethyl)benzeneboronic acid, pinacol ester 95%
4-(1-Hydroxyethyl)benzeneboronic acid, pinacol ester
Formula: C₁₄H₂₁BO₃
Punto di fusione: 79…82 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18733422
CAS Number: 1173922-30-9