Stampa…
4-(1-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)ethyl)morpholine
Fornitore: Apollo Scientific
OR303564-1G OR303564-5G
APOSOR303564-1GEA 164 EUR
APOSOR303564-1G APOSOR303564-5G
4-(1-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)ethyl)morpholine
4-(1-(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl)ethyl)morpholine
Formula: C₁₈H₂₈BNO₃
Peso molecolare: 317,231 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD18383925
CAS Number: 1206594-12-8