Methyl 4'-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-[1,1'-biphenyl]-3-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
OR303563-1G
OR303563-500MG
OR303563-5G
APOSOR303563-1GEA
154
EUR
APOSOR303563-1G
APOSOR303563-500MG
APOSOR303563-5G
Methyl 4'-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-[1,1'-biphenyl]-3-carboxylate
Methyl 4'-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-[1,1'-biphenyl]-3-carboxylate
Formula:
C₂₀H₂₃BO₄ Peso molecolare: 338,205 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD16294535 CAS Number: 1256358-85-6 |