Stampa…
4-Ethylphenylboronic acid pinacol ester
Fornitore: Apollo Scientific
OR303559-1G OR303559-5G
APOSOR303559-1GEA 0 EUR
APOSOR303559-1G APOSOR303559-5G
4-Ethylphenylboronic acid pinacol ester
4-Ethylphenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₄H₂₁BO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18643353
CAS Number: 1075719-87-7