Stampa…
3-Nitro-4-(pyridin-2-ylthio)cinammic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-{3-Nitro-4-[(pyridin-2-yl)thio]phenyl}prop-2-enoic acid, 3-{3-Nitro-4-[(pyridin-2-yl)thio]phenyl}acrylic acid
OR30337-1G OR30337-250MG OR30337-100MG
APOSOR30337-1GEA 64 EUR
APOSOR30337-1G APOSOR30337-250MG APOSOR30337-100MG
3-Nitro-4-(pyridin-2-ylthio)cinammic acid
3-Nitro-4-(pyridin-2-ylthio)cinammic acid
Formula: C₁₄H₁₀N₂O₄S
Peso molecolare: 302,305 g/mol
Punto di fusione: 177…178 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00173720
CAS Number: 175278-56-5