Stampa…
N-Acetylcytidine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: N-Acetyl-1-(β-D-ribofuranosyl)cytosine, N-{1,2-Dihydro-1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl]-2-oxopyrimidin-4-yl}acetamide, N-Ethanoylcytidine, N-[1,2-Dihydro-2-oxo-1-(β-D-ribofuranosyl)pyrimidin-4-yl]acetamide, N4-Acetylcytidine
OR303359-10G OR303359-1G OR303359-5G
APOSOR303359-10GEA 87.3 EUR
APOSOR303359-10G APOSOR303359-1G APOSOR303359-5G
N-Acetylcytidine
N-Acetylcytidine
Formula: C₁₁H₁₅N₃O₆
Peso molecolare: 285,253 g/mol
Punto di fusione: 199 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00006540
CAS Number: 3768-18-1