Stampa…
2-Bromo-3-nonylthiophene
Fornitore: Apollo Scientific
OR303356-10G OR303356-1G OR303356-5G
APOSOR303356-10GEA 346 EUR
APOSOR303356-10G APOSOR303356-1G APOSOR303356-5G
2-Bromo-3-nonylthiophene
2-Bromo-3-nonylthiophene
Formula: C₁₃H₂₁BrS
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20922797
CAS Number: 1398044-31-9