Stampa…
2-(Octadecyloxy)ethan-1-ol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR303347-1G OR303347-5G
APOSOR303347-1GEA 50.9 EUR
APOSOR303347-1G APOSOR303347-5G
2-(Octadecyloxy)ethan-1-ol 95%
2-(Octadecyloxy)ethan-1-ol
Formula: C₂₀H₄₂O₂
Punto di fusione: 49…52 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00043351
CAS Number: 2136-72-3