Stampa…
Dimesna
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Disodium 2,2'-dithiobisethane sulphonate, Sodium 2,2'-disulphanediyldiethanesulphonate
OR303346-1G OR303346-5G OR303346-250MG
APOSOR303346-1GEA 74.2 EUR
APOSOR303346-1G APOSOR303346-5G APOSOR303346-250MG
Dimesna
Dimesna
Formula: C₄H₈O₆S₄·2Na
Peso molecolare: 326,342 g/mol
Punto di fusione: >274 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00868218
CAS Number: 16208-51-8