Stampa…
5-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
OR303341-1G OR303341-500MG
APOSOR303341-1GEA 487 EUR
APOSOR303341-1G APOSOR303341-500MG
5-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
5-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Formula: C₆H₄ClN₃
Peso molecolare: 153,569 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11846318
CAS Number: 1240725-66-9